Learn More
(-)-Epigallocatechin Gallate, MedChemExpress
Código de producto. p-200097078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16491947
Marca: Medchem Express HY13653
MedChemExpress (-)-Epigallocatechin Gallate (EGCG) is a major polyphenol in green tea, which can inhibit cell proliferation and induce cell apoptosis. (-)-Epigallocatechin Gallate inhibits glutamate dehydrogenase 1/2 (GDH1/2, GLUD1/2) activity. (-)-Epigallocatechin Gallate has a potent anticancer, antioxidant and anti-inflammatory properties against various types of cancers such as colorectal cancer, myeloid leukemia, thyroid carcinoma.
(-)-Epigallocatechin Gallate (EGCG) is a major polyphenol in green tea, which can inhibit cell proliferation and induce cell apoptosis. (-)-Epigallocatechin Gallate inhibits glutamate dehydrogenase 1/2 (GDH1/2, GLUD1/2) activity. (-)-Epigallocatechin Gallate has a potent anticancer, antioxidant and anti-inflammatory properties against various types of cancers such as colorectal cancer, myeloid leukemia, thyroid carcinoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin Gallate
CAS 989-51-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O11
Cantidad 50 mg
Sinónimo EGCG Epigallocatechol Gallate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (65.45 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (43.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 458.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.37
Porcentaje de pureza 98.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.