missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(-)-Epicatechin, MedChemExpress

Código de producto. 16464717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16464717 50 mg 50 miligramos
16418818 10 mg 10 miligramos
16488946 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16464717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0001

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.

(-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo (-)-Epicatechol Epicatechin epi-Catechin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (344.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Peso molecular (g/mol) 290.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.