Learn More
(-)-gallato de epicatequina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
15473519 10 mg 10 miligramos
15463519 20 mg 20 miligramos
2 options
Código de producto. 15473519
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60814.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Un producto natural del té verde que induce la apoptosis
(-)-Epicatechin gallate is used as an antioxidant investigated as an adjunct treatment of some methyicillin resistant bacteria. Epicatechin gallate binds to the cell membrane in methicillin-resistant Staphylococcus aureus which decreases the fluidity of the bilayer and induces changes in gene expression. One of the catechin isomers and a potent antioxidant that can modulate a wide range of membrane proteins. Its bilayer-modifying potency was tested using gramicidin A (gA) channels as probes. All the catechins alter gA channel function and modify bilayer properties, with a 500-fold range in potency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
: el (-)-gallato de epicatequina se utiliza como antioxidante investigado como tratamiento complementario de algunas bacterias resistentes a la meticilina. El gallato de epicatequina se une a la membrana celular en el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, lo que disminuye la fluidez de la bicapa e induce cambios en la expresión génica. Uno de los isómeros de la catequina y un potente antioxidante que pueden modular una amplia gama de proteínas de membrana. Su potencia modificadora de dos capas se probó utilizando canales de gramicidina A (gA) como sondas. Todas las catequinas alteran la función del canal gA y modifican las propiedades de la bicapa, con un rango de potencia de 500 veces.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, DMSO, metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257-08-5
Fórmula molecular C22H18O10
Peso molecular (g/mol) 442.376
Número MDL MFCD00075936
Clave InChI LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Sinónimo =--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
PubChem CID 107905
ChEBI CHEBI:70255
Nombre IUPAC [(2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-3-yl] 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin gallate
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble in water,acetone,DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.37
Forma física Polvo