missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Descripción
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Epicatechin gallate |
| CAS | 1257-08-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H18O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM) |
| SMILES | O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 442.37 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?