missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epibrassinolide, MedChemExpress
Descripción
Epibrassinolide (24-Epibrassinolide) is a ubiquitously occurring plant growth hormone which shows great potential to alleviate heavy metals and pesticide stress in plants. Epibrassinolide is a potential apoptotic inducer in various cancer cells without affecting the non-tumor cell growth.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epibrassinolide |
| CAS | 78821-43-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H48O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 24-Epibrassinolide B1105 BP55 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)C(C)C)[C@](CC2)([H])[C@@](COC3=O)([H])[C@]([C@@]4([C@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)C4)C)([H])CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 480.68 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?