missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EPHX2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17712064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17712064 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17712064

Proveedor: Invitrogen™ PA5120662

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: 293T, LO2, SW480, Mouse liver, Mouse kidney, Mouse heart, Rat kidney. The target is usually found in the following locations: Cytoplasm, Peroxisome. Immunogen sequence: LALPRGLLND AFQKGGPEGA TTRLMKGEIT LSQWIPLMEE NCRKCSETAK VCLPKNFSIK EIFDKAISAR KINRPMLQAA LMLRKKGFTT AILTNTWLDD RAERDGLAQL MCELKMHFDF LIESCQVGMV KPEPQIYKFL LDTLKASPSE VVFLDDIGAN LKPARDLGMV TILVQDTDTA LKELEKVTGI QLLNTPAPLP TSCNPSDMSH G.

This gene encodes a member of the epoxide hydrolase family. The protein, found in both the cytosol and peroxisomes, binds to specific epoxides and converts them to the corresponding dihydrodiols. Mutations in this gene have been associated with familial hypercholesterolemia. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPHX2
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
génica EPHX2
N.º de referencia del gen P34913, P34914, P80299
Alias de gen bifunctional epoxide hydrolase 2; CEH; cytosolic epoxide hydrolase; Cytosolic epoxide hydrolase 2; Eph2; Ephx2; Epoxide hydratase; epoxide hydrolase 2; epoxide hydrolase 2, cytoplasmic; epoxide hydrolase 2, cytosolic; epoxide hydrolase 2C; epoxide hydrolase, soluble; Lipid-phosphate phosphatase; SEH; sEP; Soluble epoxide hydrolase
Símbolos de los genes EPHX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-240 of human EPHX2 (NP_0019702).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13850, 2053, 65030
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.