missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EPHX1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13210019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13210019 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13210019

Marca: Invitrogen™ PA522020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, HeLa, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (87%), Rat (86%), Pig (88%), Rabbit (84%), Rhesus Monkey (96%), Bovine (88%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Biotransformation enzyme that catalyzes the hydrolysis of arene and aliphatic epoxides to less reactive and more water soluble dihydrodiols by the trans addition of water. May play a role in the metabolism of endogenous lipids such as epoxide-containing fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EPHX1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica EPHX1
N.º de referencia del gen P07099, Q9D379
Alias de gen AI195553; Eph1; Eph-1; EPHX; Ephx1; EPOX; Epoxide hydratase; epoxide hydrolase 1; epoxide hydrolase 1 (microsomal xenobiotic hydrolase); epoxide hydrolase 1 microsomal; epoxide hydrolase 1, microsomal; epoxide hydrolase 1, microsomal (xenobiotic); Epxh1; HYL1; liver microsomal xenobiotic epoxide hydrolase; mEH; MEH8; microsomal epoxide hydrolase; microsomal epoxide hydrolase (EC 3.3.2.3)
Símbolos de los genes EPHX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human EPHX1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13849, 2052
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.