Learn More
Ephrin B2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18034255 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
18034255 20 μL 20 microlitros
18029345 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 18034255
Marca: Proteintech 265331AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The Ephrin B2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Ephrin B2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Ephrin B2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Ephrin B2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Concentración 400 μg/mL
Símbolos de los genes EFNB2, ephrin B2, EPLG5, Htk L, HTK ligand, HTKL, LERK 5, LERK5
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1948
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG