missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EphB6 Monoclonal Antibody (92224)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30534333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30534333 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30534333 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA560981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

Ephrin receptors and their ligands, the ephrins, mediate numerous developmental processes, particularly in the nervous system. Based on their structures and sequence relationships, ephrins are divided into the ephrin-A (EFNA) class, which are anchored to the membrane by a glycosylphosphatidylinositol linkage, and the ephrin-B (EFNB) class, which are transmembrane proteins. The Eph family of receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. Ephrin receptors make up the largest subgroup of the receptor tyrosine kinase (RTK) family. The ephrin receptor encoded by this gene lacks the kinase activity of most receptor tyrosine kinases and binds to ephrin-B ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphB6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 92224
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with trehalose and no preservative
génica EPHB6
N.º de referencia del gen O08644
Alias de gen Cekl; chicken eph/elk receptor-like protein; EPB6; EPH receptor B6; EPHB6; EphB6v; Epherin B6; Epherin receptor B6; ephrin type A receptor; ephrin type-B receptor 6; HEP; human kinase-defective Eph-family receptor protein; MEP; MGC129910; MGC129911; Tyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6
Símbolos de los genes EPHB6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse EphB6, Leu33-Ser587.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13848
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.