missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EphA7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16643535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16643535 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16643535

Marca: Invitrogen™ PA599284

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total EPHA7.

EPHA7 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. EPHA7 is involved in embryonic development. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA7
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica EPHA7
N.º de referencia del gen P54759, Q15375, Q61772
Alias de gen Cek11; Developmental kinase 1; Ebk; EHK3; EHK-3; EK11; embryonic brain kinase; epa7; EPH homology kinase 3; Eph homology kinase-3; EPH receptor A7; Epha7; EPHA7-S; EPH-like kinase 11; ephrin receptor EphA7; ephrin type-A receptor 7; HEK11; Mdk1; mDK-1; receptor protein-tyrosine kinase HEK11; tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Símbolos de los genes EPHA7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human EPHA7(Accession Q15375), corresponding to amino acid residues C583-I633.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13841, 171287, 2045
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.