missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EphA7 Polyclonal Antibody

Código de producto. 11566982
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11566982 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11566982

Marca: Invitrogen™ PA130296

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: NCl-H460 cell lysate.

EPHA7 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. EPHA7 is involved in embryonic development. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide
génica EPHA7
N.º de referencia del gen Q15375
Alias de gen Cek11; Developmental kinase 1; Ebk; EHK3; EHK-3; EK11; embryonic brain kinase; epa7; EPH homology kinase 3; Eph homology kinase-3; EPH receptor A7; Epha7; EPHA7-S; EPH-like kinase 11; ephrin receptor EphA7; ephrin type-A receptor 7; HEK11; Mdk1; mDK-1; receptor protein-tyrosine kinase HEK11; tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Símbolos de los genes EPHA7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 896-925 amino acids from the C-terminal region of human EphA7.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2045
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.