missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPHA6, Mouse anti-Human, Clone: 2H2, Abnova™

Código de producto. 16152747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16152747 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16152747

Marca: Abnova H00285220M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: PSDTGGRKDLTYSVICKKCGLDTSQCEDCGGGLRFIPRHTGLINNSVIVLDFVSHVNYTFEIEAMNGVSELSFSPKPFTAITVTTDQDGKFHCCSLKTDP

Especificaciones

Antígeno EPHA6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2H2
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica EPH receptor A6
N.º de referencia del gen XM_114973
Alias de gen DKFZp434C1418/EPA6/FLJ35246/PRO57066
Símbolos de los genes EPHA6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno EPHA6 (XP_114973, 613 a.a. ∼ 712 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 285220
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.