missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EphA4 Monoclonal Antibody (4C8H5)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10251503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10251503 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10251503 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 371600

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody is specific for the endogenous EphA4 receptor protein. No cross-reactivity with EphA5 or EphA7 has been detected. On western blots, this antibody identifies a band at ~110-120 kDa. Reactivity has been confirmed with EphA4-transfected 293T cells and mouse brain lysates by western blot and immunoprecipitation and on transfected 293 cells and mouse hippocampus by immunohistochemistry.

EPHA4 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family. EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. Receptors in the EPH subfamily typically have a single kinase domain and an extracellular region containing a Cys-rich domain and 2 fibronectin type III repeats. The ephrin receptors are divided into 2 groups based on the similarity of their extracellular domain sequences and their affinities for binding ephrin-A and ephrin-B ligands. EphA4 encodes a protein that binds ephrin-A ligands.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EphA4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4C8H5
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica EPHA4
N.º de referencia del gen P54764, Q03137, Q07496
Alias de gen 2900005C20Rik; AI385584; Cek8; Cek8 protein; EK8; epa4; EPH receptor A4; Epha4; EPH-like kinase 8; Ephrin type-A receptor 4; Hek8; rb; receptor protein-tyrosine kinase HEK8; RGD1560587; Sek; Sek1; Tyro1; TYRO1 protein tyrosine kinase; tyrosine-protein kinase receptor MPK-3; Tyrosine-protein kinase receptor SEK; tyrosine-protein kinase receptor SEK-1; Tyrosine-protein kinase TYRO1
Símbolos de los genes EPHA4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide derived from the C-terminus human EphA4 receptor protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13838, 2043, 395559
Especies diana Chicken, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.