Description
- Construcción de caucho (EPDM)
- Forma cónica
- Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
- Se suministran en paquetes de 10
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para embudos del filtro y matraces de filtración |
| Longitud (métrico) | 22 mm |
| Cantidad | 10 |
| Diámetro exterior (métrico) | 11 mm |
| Material | EPDM |
| Tipo | Junta cónica de caucho |