Learn More
BRAND™ Juntas cónicas de caucho de EPDM
Código de producto. 10614552 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
De 84 a 22 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10614552 De 84 a 22 mm de diámetro paquete de 8
10548781 11 mm paquete de 10
10689071 16 mm paquete de 10
10518971 20 mm paquete de 10
10325571 43 mm paquete de 10
10277971 71 mm paquete de 10
10101971 25 mm paquete de 10
10049900 32 mm paquete de 10
10599531 89 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10614552 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 462500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Colocar entre el embudo del filtro y el matraz de filtración para un ajuste seguro.
  • Construcción de caucho (EPDM)
  • Forma cónica
  • Proporciona un ajuste seguro entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
  • Se suministran en paquetes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) De 84 a 22 mm de diámetro
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para colocarse entre el embudo del filtro y el matraz de filtración
Cantidad 8
Tamaño (métrico) 22 - 84 mm
Diámetro exterior (métrico) De 84 a 22 mm de diámetro
Material EPDM
Tipo Juego de juntas de caucho