Descripción
Los trabajadores en plantas de energía nuclear, instalaciones de investigación nuclear y laboratorios médicos necesitan supervisar continuamente su exposición a la posible radiación perjudicial. Los dosímetros electrónicos personales Thermo Scientific™ EPD supervisan la exposición a la radiación ionizante en tiempo real y emiten alarmas sonoras y visuales para que el personal pueda reaccionar rápidamente cuando se supere el nivel de dosis aceptable. Los dosímetros electrónicos personales EPD, que cuentan con una excelente respuesta a la radiación gamma, beta, de neutrones y de rayos X, garantizan la seguridad en cualquier entorno.
La línea de productos de EPD (dosímetro electrónico personal) consta de:
Thermo Scientific™ EPD Mk2™ Dosímetro electrónico personal
- Excelente respuesta a radiaciones gamma, beta y X.
- Único dosímetro independiente o parte de un sistema de dosimetría completo, como webREMS o ViewPoint Enterprise.
- Rendimiento radiológico avanzado, de 15 keV a 10 MeV, con un diseño pequeño y ligero.
- El dosímetro más completo según el estudio de intercomparación dosimétrica personal activa de la IAEA, IAEA-TECDOC-1564.
- Tecnología de varios detectores.
- Excelente gestión de energía y monitorización de batería.
- Alarma sonora configurable alta.
- Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
- Visualización sencilla con retroiluminación opcional.
- Resistente tapón de batería y retención de clips mejorada.
- LCD y maletín fiables.
Thermo Scientific™ EPD N2™Dosímetro electrónico personal
- Rendimiento excelente en los campos de neutrones / gamma combinados y para mediciones de dosis bajas.
- Rendimiento radiológico avanzado, de 20 keV a 10 MeV (fotón); térmico de 0,025 a 15 MeV (neutrón).
- Tecnología de varios detectores.
- Visualización directa de Hp(10) para neutrones y fotones.
- Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
- Compatibilidad con accesorios, software y lectores Thermo Scientific EPD actuales o actualizables.
Thermo Scientific™ Dosímetro personal electrónico EPD-G
- Excelente respuesta a los rayos X y gamma.
- Rendimiento radiológico avanzado, de 15 keV a 10 MeV, con un diseño pequeño y ligero.
- Tecnología de varios detectores.
- Excelente gestión de energía y monitorización de batería.
- Alarma sonora configurable alta.
- Excelente inmunidad a interferencia electromagnética.
- Visualización sencilla con retroiluminación opcional.
- Resistente tapón de batería y retención de clips mejorada.
- LCD y maletín fiables.
- Compatibilidad con teleadaptador Thermo Scientific EPD para operaciones inalámbricas.
Thermo Scientific™ EMDS3™ Sistema de bases de datos de mantenimiento
- Establecimiento de datos de calibración de referencia para las nuevas existencias.
- Asignación de existencias a las ubicaciones o áreas de trabajo que el usuario puede definir.
- Creación de informes y diagnóstico de errores escritos de forma sencilla.
- Seguimiento de unidades enviadas para la operaciones de reparación o mantenimiento.
- Procedimientos de comprobación de la interfaz para la calibración en irradiadores externos.
- Integración totalmente automática con el irradiador automático de Thermo Scientific™.
- Producción de informes de comprobación de la calibración.
Thermo Scientific™ Módulo de alarma externo EPD
- Alarma externa de tres tomas para el dosímetro electrónico personal EPD Mk2.
- El indicador LED de EPD activa la alarma de vibración y sonora a través del acople de fibra.
- Alarma auricular sonora, opcional y fácilmente conectable.
- Capacidad de conector de alarma sonora externa.
Thermo Scientific™ Lectores para el dosímetro electrónico personal EPD Mk2
- Lector IrDA: entornos de oficina y aplicaciones móviles
- Lector de escritorio ACT-5: para entornos exigentes y donde el lector solo puede visualizar un EPD específico
- Lector de escritorio ACT-4 con teclado numérico.
Especificaciones
Especificaciones
| Alarmas | Dual Hp (10) dose and dose rate alarms, Hp (0.07) dose and dose rate alarms; typically 98 dB(A) at 20 cm with multiple modes |
| Exactitud | Hp(10) 137 Cs ±10%; Hp(0.07) 90Sr/90Y ±20% |
| Tipo de batería | Either single AA battery 1.5 V alkaline cell for up to 30 weeks continuous operation or 3.6 V lithium for typically five to 10 months continuous operation (interchangeable) (depending on battery type) |
| Descripción | Dosímetro personal electrónico EPD Mk2, gris |
| Tipo de producto | Personal Dosimeter |
| Intervalo de dosis | 0 to > 400 Rem/hr |
| Altura (imperial) | 0.75 in. |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Fondo (métrico) | 85 mm |
| Humedad relativa | 20 to 90%, Non-condensing |
| Mostrar más |