missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPCR (CD201) Rat, anti-Mouse, PE, Clone: RMEPCR1560 (1560), STEMCELL Technologies

Código de producto. 17188701
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17188701 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17188701 Proveedor Stemcell Technologies N.º de proveedor 60038PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The RMEPCR1560 (1560) antibody reacts with the endothelial protein C receptor (EPCR or CD201), an ∼25 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed by endothelial cells, subsets of hematopoietic stem cells (HSCs) and dendritic cells, and several malignant cell lines
  • It is also found in a soluble form in plasma
  • EPCR exhibits homology with the MHC class 1/CD1 protein family
  • EPCR binds protein C and activated protein C, thus augmenting protein C activation by the thrombin-thrombomodulin complex and regulating blood coagulation and inflammation
  • EPCR protein expression has been detected on ∼1.5% of mouse bone marrow cells
  • Purified EPCR+ cells are highly enriched for HSC activity, as evidenced by high in vivo repopulation activity
  • Moreover, EPCR expression is associated with the stem cell activity of bone marrow cell populations isolated using conventional markers, indicating the usefulness of EPCR as a single marker for the identification of mouse HSCs

Especificaciones

Antígeno EPCR (CD201)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon RMEPCR1560 (1560)
Conjugado PE
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b κ
Tipo de célula Endothelial Cells, Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.