Learn More
EpCAM Monoclonal Antibody (VU-1D9), FITC, Invitrogen™
Código de producto. 15295834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
15295834 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 15295834
Marca: Invitrogen A15755
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
EGP40 is a 40kDa transmembrane epithelial glycoprotein, also identified as epithelial specific antigen (ESA), or epithelial cellular adhesion molecule (Ep-CAM). It is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and a vast majority of carcinomas. It reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno EpCAM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon VU-1D9
Conjugado FITC
Formulación PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
génica EPCAM
N.º de referencia del gen P16422
Alias de gen Epithelial Specific Antigen, ESA, KSA, M4S1, MK-1, DIAR5, EGP-2, EGP40, KS1/4, MIC18, TROP1, TACSTD1, EPCAM, Epithelial cell adhesion molecule
Símbolos de los genes EPCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD326
Método de purificación Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1