missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPCAM Monoclonal Antibody (OTI3G2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17526192
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17526192 30 μL 30 microlitros
17506192 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17526192 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506695S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPCAM Monoclonal antibody specifically detects EPCAM in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno EPCAM
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMP13
N.º de referencia del gen P45452
Alias de gen adenocarcinoma-associated antigen; CD326; cell surface glycoprotein Trop-1; DIAR5; EGP; EGP-2; EGP314; EGP40; EPCAM; Ep-CAM; EpCAM1; epithelial cell adhesion molecule; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; Epithelial glycoprotein 314; ESA; GA733-2; gp40; hEGP314; HNPCC8; human epithelial glycoprotein-2; KS 1/4 antigen; KS1/4; KSA; Ly74; lymphocyte antigen 74; M1S2; M4S1; major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; mEGP314; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); MIC18; MK-1; panepithelial glycoprotein 314; protein 289A; Protein D5.7A; Tacsd1; Tacstd1; TROP1; Trop-1 protein; Tumor-associated calcium signal transducer 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 104-471 of human MMP13 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4322
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.