missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EpCAM Monoclonal Antibody (AUA1), Invitrogen™

Código de producto. 11384943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11384943 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11384943 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA513917

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-13917 targets Epithelial Specific Antigen in IHC (P), ICC/IF, FACS and WB applications and shows reactivity with mouse and human samples. The MA5-13917 immunogen is colon carcinoma LoVo cell line.

EpCAM Monoclonal antibody specifically detects EpCAM in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EpCAM
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon AUA1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica EPCAM
N.º de referencia del gen P16422, Q99JW5
Alias de gen adenocarcinoma-associated antigen; CD326; cell surface glycoprotein Trop-1; DIAR5; EGP; EGP-2; EGP314; EGP40; EPCAM; Ep-CAM; EpCAM1; epithelial cell adhesion molecule; Epithelial cell surface antigen; Epithelial glycoprotein; Epithelial glycoprotein 314; ESA; GA733-2; gp40; hEGP314; HNPCC8; human epithelial glycoprotein-2; KS 1/4 antigen; KS1/4; KSA; Ly74; lymphocyte antigen 74; M1S2; M4S1; major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; mEGP314; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); MIC18; MK-1; panepithelial glycoprotein 314; protein 289A; Protein D5.7A; Tacsd1; Tacstd1; TROP1; Trop-1 protein; Tumor-associated calcium signal transducer 1
Símbolos de los genes EPCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Colon carcinoma LoVo cell line
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17075, 4072
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.