missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epcam / CD326 Mouse, Clone: VU-1D9, enQuireBio™

Código de producto. 15940408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15940408 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15940408

Marca: EnquireBio 4072MSM1P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Epcam / CD326
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface
Clasificación Monoclonal
Clon VU-1D9
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_002345
Símbolos de los genes EPCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Small cell lung carcinoma cells
Peso molecular del antígeno 40-43kDa
Control positivo HT29 cells or breast tumor
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4072
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.