missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EPB41L3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-61027CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
EPB41L3 Polyclonal antibody specifically detects EPB41L3 in Human,Mouse,Primate,Rat,Xenopus samples. It is validated for Western Blot,Simple Western
Especificaciones
| EPB41L3 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Primate, Rat, Xenopus species | |
| Purified |
| Western Blot, Simple Western | |
| CoraFluor 1 | |
| 4.1BFLJ37633, DAL1DAL-1,, Differentially expressed in adenocarcinoma of the lung protein 1, erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3, KIAA0987band 4.1-like protein 3 | |
| A synthetic peptide made to an internal region of human EPB41L3 (within residues 400-500). [Swiss-Prot# Q9Y2J2] | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 23136 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido