missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPAS1 Monoclonal Antibody (OTI2G5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17560163
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17560163 30 μL 30 microlitros
17540163 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17560163

Marca: Origene Technologies TA801746S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

EPAS1 Monoclonal antibody specifically detects EPAS1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno EPAS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Mki67
N.º de referencia del gen P46013
Alias de gen basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP2; bHLHe73; Class E basic helix-loop-helix protein 73; ECYT4; endothelial PAS domain protein 1; endothelial PAS domain protein 1b; endothelial PAS domain-containing protein 1; endothelial PAS domain-containing protein 1b; EPAS; Epas1; EPAS-1; epas1b; Hif like protein; HIF1 alpha-like factor; HIF-1-alpha-like factor; HIF-1alpha-like factor; HIF1alpha-like factor; HIF2 alpha; HIF-2 alpha; HIF2A; hif-2a; hif-2ab; HIF-2alpha; HIF-2-alpha; HIF2-alpha; HIF-related factor; HLF; HLF (HIF1alpha-like factor); HRF; hypoxia inducible factor 2 alpha; hypoxia inducible factor 2, alpha subunit; hypoxia inducible factor 2a; hypoxia inducible transcription factor 2alpha; hypoxia-inducible factor 2 alpha; hypoxia-inducible factor 2-alpha; Member of PAS protein 2; mHLF; MOP2; PAS domain-containing protein 2; PASD2; wu:fq36f01
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1160-1493 of human MKI67 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.