missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epalrestat, MedChemExpress

Código de producto. 16444067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16444067 50 mg 50 miligramos
16418168 10 mg 10 miligramos
16407916 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444067

Marca: Medchem Express HY66009

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.

Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Epalrestat
Forma física Solid
CAS 82159-09-9
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13NO3S2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo ONO2235
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (62.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C/1=O)C(SC1=C/C(C)=C/C2=CC=CC=C2)=S
Peso molecular (g/mol) 319.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.4
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.