missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epacadostat, MedChemExpress

Código de producto. 16436748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16436748 10 mg 10 miligramos
16491539 1 g 1 g
16486876 100 mg 100 miligramos
16460256 2 g 2 g
16459297 5 mg 5 miligramos
16432827 50 mg 50 miligramos
16401786 500 mg 500 miligramos
16401196 200 mg 200 miligramos
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16436748

Marca: Medchem Express HY15689

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.

Epacadostat (INCB 024360) is a potent and selective indoleamine 2,3-dioxigenase 1 (IDO1) inhibitor with an IC50 of 71.8 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Epacadostat
CAS 1204669-58-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13BrFN7O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo INCB 024360
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=C(F)C=CC(N/C(C2=NON=C2NCCNS(N)(=O)=O)=N\O)=C1
Peso molecular (g/mol) 438.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.23
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.