Learn More
EPAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7208824 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16818874 20 μL 20 microlitros
16808874 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16818874
Marca: Proteintech 191031AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAP1A, RAP1B and RAP2A small GTPases that is activated by binding cAMP. Seems not to activate RAB3A. Involved in cAMP-dependent, PKA-independent exocytosis through interaction with RIMS2.
Especificaciones
Antígeno EPAC2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RAPGEF4
N.º de referencia del gen Q8WZA2, Q9EQZ6, Q9Z1C7
Alias de gen CAMP GEFII, CGEF2, EPAC 2, EPAC2, Nbla00496, RAPGEF4
Símbolos de los genes Rapgef4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EPAC2 Fusion Protein Ag5186
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11069, 252857, 56508
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG