missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EPAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16892284 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16892284 20 μL 20 microlitros
16882284 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16892284

Marca: Proteintech 138821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Guanine nucleotide exchange factor (GEF) for RAP1A, RAP1B and RAP2A small GTPases that is activated by binding cAMP. Seems not to activate RAB3A. Involved in cAMP-dependent, PKA-independent exocytosis through interaction with RIMS2.

Especificaciones

Antígeno EPAC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RAPGEF4
N.º de referencia del gen Q8WZA2, Q9EQZ6, Q9Z1C7
Alias de gen CAMP GEFII, CGEF2, EPAC 2, EPAC2, Nbla00496, RAPGEF4
Símbolos de los genes Rapgef4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EPAC2 Fusion Protein Ag4987
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11069, 252857, 56508
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.