Learn More
EPAC1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7223376 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810354 20 μL 20 microlitros
16800354 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810354
Marca: Proteintech 125721AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The EPAC1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPAC1. This antibody recognizes human antigen. The EPAC1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno EPAC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 540 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10411
Especies diana Human
Isotype IgG