Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conjunto de viales con rosca EPA, viales/septo/tapones
Código de producto. 11543750
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
40 mL
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
N.° por paquete:
Paquete de 100
Paquete de 72
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Color N.° por paquete unitSize
11543750 20 mL Ámbar Paquete de 100 paquete de 100
15217298 60 ml Transparente Paquete de 72 paquete de 72
12354807 40 mL Ámbar Paquete de 100 100 PCS
10125192 40 mL Ámbar Paquete de 72 paquete de 72
4 options
Código de producto. 11543750
Marca: Thermo Scientific™ 20EPAVCS(A)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Save time in sample preparation. Three levels of Thermo Scientific EPA Screw Vials are available to match your application requirements: Level 300, 200 and 100.
Select the right vial for water analysis application using EPA guidelines. Thermo Scientific™ EPA Screw Vial Convenience Kits are available in assembled and unassembled convenience kits to save you time during sample preparation. Choose from Level 100, 200 (pre-cleaned), or 300 (pre-cleaned and certified) clear or amber glass EPA vials with 20mL and 40mL total volume capacity. Assembled kits include vials with pre-attached caps and septa. Unassembled convenience kits include shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Viales de la EPA de nivel 100
Se procesan y se envasan según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 100 no están certificados ni prelimpiados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Los kits prácticos de viales de rosca EPA National están recomendados para el muestreo discontinuo de aguas según la legislación estadounidense EPA 40 CFR 136 “Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants” (Directrices para el establecimiento de procedimientos analíticos para el análisis de contaminantes) y EPA 40 CFR 141 “National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water” (Reglamento provisional nacional sobre el agua potable principal: análisis de trihalometanos en el agua potable).
Viales de la EPA prelimpiados de nivel 200
Procesados y envasados según un estricto sistema de gestión de calidad ISO del mismo modo que los productos de nivel 300. Los productos de nivel 200 no están certificados. Cada caja de producto se etiqueta con un número de producción y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
Productos de nivel 300 prelimpiados y certificados
Laboratorio certificado para cumplir con los estándares del Superfondo de la EPA estadounidense de acuerdo con la última edición de Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers (Especificaciones y guía para recipientes de muestreo libres de contaminantes) de la EPA estadounidense. El Certificado de análisis de nivel 300 está respaldado por datos de laboratorios validables generados por una tercera parte, y proporciona trazabilidad completa a través del proceso de producción. Cada caja de producto de nivel 300 contiene un Certificado de análisis y tiene un precinto de protección para garantizar una cadena de custodia fiable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales/septo/tapones del kit de conjunto de viales con rosca EPA
Color Ámbar
Material Vidrio
Volumen (métrico) 20 mL
Para utilizar con (aplicación) Para análisis de agua según normas de EPA
Incluye 20 mL amber glass EPA vials with cap and seal
N.° por paquete Paquete de 100
Tipo de tapón Tapón de rosca (montado) con septo
Cantidad 100