missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Eotaxin 2 Monoclonal Antibody (61016.11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11504752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11504752 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11504752 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA124653

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Neutralization Dose50 (ND50) for this antibody is approximately 1 to 5 μg/mL in the presence of 100 ng/mL of recombinant human eotaxin 2, measuring the chemotaxis of rat myeloid Y3 cells transfected with the human CCR3 gene. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Eotaxin 2 belongs to the subfamily of small cytokine CC genes. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The CC cytokines are proteins characterized by two adjacent cysteines. The cytokine encoded by this gene displays chemotactic activity on resting T lymphocytes, a minimal activity on neutrophils, and is negative on monocytes and activated T lymphocytes. The protein is also a strong suppressor of colony formation by a multipotential hematopoietic progenitor cell line.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Eotaxin 2
Aplicaciones ELISA, Inhibition Assays, Neutralization, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 61016.11
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CCL24
N.º de referencia del gen O00175
Alias de gen CC chemokine CCL24; C-C motif chemokine 24; C-C motif chemokine ligand 24; Ccl24; chemokine (C-C motif) ligand 24; Ckb-6; CK-beta-6; Eosinophil chemotactic protein 2; Eotaxin2; eotaxin-2; eotaxin-2-like protein; MPIF2; MPIF-2; Myeloid progenitor inhibitory factor 2; Scya24; small inducible cytokine A24; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 24; small-inducible cytokine A24
Símbolos de los genes CCL24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human eotaxin-2.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6369
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.