Learn More
Invitrogen™ Human Eotaxin 2/CCL24 ELISA Kit
Código de producto. 17824190
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17824190
Marca: Invitrogen™ EHCCL24X10
ELISA
El ensayo ELISA para eotaxina 2/CCL24 humana cuantifica la eotaxina-2 humana en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la eotaxina-2 humana natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para la eotaxina-2 humana está diseñado para calcular la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La eotaxina es una quimiocina CC de 74 aminoácidos y quimiotáctica para eosinófilos que se encontró originalmente en el líquido de lavado broncoalveolar de sujetos con alergia inflamatoria. Participa en la regulación del reclutamiento y la activación de los leucocitos inflamatorios, particularmente los eosinófilos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O00175
Intervalo del ensayo De 1,37 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/ml
Intervalo de calibración De 2 pg/ml a 1000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, eotaxina, eotaxina 3, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GMCSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-alfa, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6369
Símbolo de gen Ckb-6,MPIF-2,MPIF2,SCYA24
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Tampón de lavado, Estándar, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Solución de parada, Cromógeno
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inflamación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Ckb-6, MPIF-2, MPIF2, SCYA24
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min