Learn More
Eosina B, certificada, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756499 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10404891 25 g Frasco de vidrio 25 g
10404315 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10404891
Marca: Thermo Scientific Acros 409420250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-24-3
Fórmula molecular C20H6Br2N2Na2O9
Número MDL MFCD00005041
Sinónimo 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eosin B
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 0.96 to 1.22
Contenido de tinte 85% min.
Beilstein 19, 233
Índice Merck 15, 3657
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.06
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a morado-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino