Learn More
EOMES/TBR2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16886085 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16886085 20 μL 20 microlitros
16876085 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16886085 Fornitore Proteintech N. del fornitore 283161AP20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rabbit Polyclonal Antibody
The EOMES/TBR2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EOMES/TBR2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EOMES/TBR2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Antígeno EOMES/TBR2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8320
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.