missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EOAI3402143, MedChemExpress

Código de producto. 16444448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16444448 10 mg 10 miligramos
16495326 100 mg 100 miligramos
16487167 5 mg 5 miligramos
16480757 50 mg 50 miligramos
16463086 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16444448

Marca: Medchem Express HY111408

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.

EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material EOAI3402143
CAS 1699750-95-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28Cl2N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (99.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(/C=C(C(NC(CCC)C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)=O)\C#N)N=C(Cl)C=C1.[E]
Peso molecular (g/mol) 503.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.42
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.