Learn More
Tampón de almacenamiento de enzimas en TBS y glicerol, esterilizado en autoclave, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15490297 125 mL 125 ml
15400307 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15490297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63264.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For frozen storage of enzymes
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de almacenamiento de enzimas en TBS y glicerol
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL