Learn More
Tampón de almacenamiento de enzimas en PBS y glicerol, esterilizado en autoclave, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7122673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15470287 125 mL 125 ml
15480287 250 mL 250 ml
2 options
Código de producto. 15470287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63115.=E
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para el almacenamiento congelado de enzimas
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Forma física Líquido
Cantidad 125 mL