Learn More
Tampón de almacenamiento de enzimas en PBS y glicerol, esterilizado en autoclave, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
250 ml
15480287 250 mL 250 ml
15470287 125 mL 125 ml
2 options
Código de producto. 15480287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63115.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Para el almacenamiento congelado de enzimas
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL