Learn More
Enzymaster Kit de cribaje de enzimas
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Cribaje de enzimas de aldolasas
Cribaje de enzimas de iminereductasas
Cribaje de enzimas de ketoreductasas
Cribaje de enzimas de transaminasas
Contenido del kit:
16 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
20 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
21 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Kit de ketoreductasa
- Kit de enzimas con 20 ketoreductasas (E.C. 1.1.1.) para una detección rápida
- Aplicable a la reducción de cetonas y a la oxidación de alcohol
- Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
- 0,5 g por enzima
- Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
- Kit IRED
- Kit de enzimas con 16 iminereductasas (E.C. 1.5.1.) para una detección rápida
- Aplicable para reducción de imina y aminación reductiva
- Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
- 0,5 g por enzima
- Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
- Kit de alolasa
- Kit de enzimas con 20 aldolasas (E.C. 4.1.2.) para una detección rápida
- Contiene treonina, fenilserina y aldolasas serinas
- Aplicable para reacción aldólica reversible de glicina y un aldehído para aminoácido β-hidroxi-α-l
- Amplia gama de sustratos posibles, alta selectividad
- 0,5 g por enzima
- Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
- Kit de transaminasa
- Kit de enzimas con 21 transaminasas (E.C. 2.6.1.) para una detección rápida
- Aplicable para la transaminación reversible de un grupo amino de un donante amino a un aceptor keto amino
- Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
- Polvo de enzima de 0,5 g por vial
- Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de enzimas |
| Contenido del kit | 20 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cribaje de enzimas de ketoreductasas |