Learn More
Enzymaster Kit de cribaje de enzimas
Código de producto. p-7244372
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Cribaje de enzimas de aldolasas
Cribaje de enzimas de iminereductasas
Cribaje de enzimas de ketoreductasas
Cribaje de enzimas de transaminasas
Contenido del kit:
16 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
20 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
21 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17864621
Marca: Enzymaster 200100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de cribaje de enzimas contiene una amplia gama de enzimas de tipo salvaje y diseñadas con un amplio alcance de sustrato para su cribaje.
  • Kit de ketoreductasa
    • Kit de enzimas con 20 ketoreductasas (E.C. 1.1.1.) para una detección rápida
    • Aplicable a la reducción de cetonas y a la oxidación de alcohol
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit IRED
    • Kit de enzimas con 16 iminereductasas (E.C. 1.5.1.) para una detección rápida
    • Aplicable para reducción de imina y aminación reductiva
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit de alolasa
    • Kit de enzimas con 20 aldolasas (E.C. 4.1.2.) para una detección rápida
    • Contiene treonina, fenilserina y aldolasas serinas
    • Aplicable para reacción aldólica reversible de glicina y un aldehído para aminoácido β-hidroxi-α-l
    • Amplia gama de sustratos posibles, alta selectividad
    • 0,5 g por enzima
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
  • Kit de transaminasa
    • Kit de enzimas con 21 transaminasas (E.C. 2.6.1.) para una detección rápida
    • Aplicable para la transaminación reversible de un grupo amino de un donante amino a un aceptor keto amino
    • Se incluye una amplia gama de sustratos posibles, enzimas selectivas (S) y (R)
    • Polvo de enzima de 0,5 g por vial
    • Formulado como extracto sin células liofilizado (CFE)
Especificaciones
Tipo de producto Kit de enzimas
Contenido del kit 20 viales con una enzima de 0,5 g cada uno como extracto sin células liofilizado (CFE)
Para utilizar con (aplicación) Cribaje de enzimas de ketoreductasas