Learn More
Enzastaurin, MedChemExpress
Código de producto. 16450976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16450976 200 mg 200 miligramos
16476567 5 mg 5 miligramos
16450217 50 mg 50 miligramos
16423848 10 mg 10 miligramos
16414886 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16450976
Marca: Medchem Express HY10342
MedChemExpress Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Enzastaurin
CAS 170364-57-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H29N5O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo LY317615
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O
Peso molecular (g/mol) 515.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.61
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease