Learn More
BINDER™ Serie WIC - Walk-in Chambers, para control de estabilidad y almacenamiento
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Precisión de la humedad relativa del ± 2,5%
- Precisión de temperatura de ± 1,5°C
- Sistema de conductos para una correcta distribución del aire
- Paneles de salas de gran aislamiento con valor U de tan solo 0,21 W/m2K
- Iluminación LED con detector de movimiento
- Elementos para salas de alta calidad, Made in Germany
- Interior totalmente de acero inoxidable
- Accesibilidad a servicio exterior
- Elementos para salas: chapa de acero galvanizado, con recubrimiento de poliéster, blanco, parecido a RAL 9010, superficies interiores de acero inoxidable
- Espuma de poliuretano de 100 mm/ 4 pulgadas con valor U de 0,21 W/m2K
- Suelo: el revestimiento del suelo es de acero al cromo-níquel, laminado con patrón 5 WL
- Carga de superficie: 50000 N/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | LED |
| Material | Galvanized Steel |
| N.º de estantes | 0 |
| Tipo de tapón | EU, UK |
| Humedad relativa | 20 to 90% |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C to 50°C |
| Tipo | Walk-in Chamber |
| Modelo | WIC2-230V |
| Uniformidad de temperatura | ±1.5 K at 40°C and 75% RH |
| Mostrar más |