Learn More
Cytiva Cápsula de muestreo HV de poliéster Envirochek™
Código de producto. 17174221
Click to view available options
N.° por paquete:
1 unidad
25/paq., en bolsas individuales
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Código de producto. 17174221
Marca: Cytiva 12099
Las cápsulas Envirochek™ HV están aprobadas para la concentración y recuperación de ooquistes de Cryptosporidium y quistes de Giardia.
  • Aprobado para la concentración y recuperación de ooquistes de Cryptosporidium y quistes de Giardia a partir de hasta 50 l de agua según el método 1623.1 de la EPA, con un protocolo más rápido, seguro y sencillo que otros métodos, incluido el procesamiento de hasta 8 muestras a la vez con nuestro agitador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adhesivo de uretano
Material (membrana) Hilado de polipropileno
Tamaño de poro 1 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 1300 cm2
Material de la carcasa Policarbonato
N.° por paquete 1 unidad
Estilo de salida Manguera dentada recta