Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Termómetro Enviro-Safe
Código de producto. 11737093 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11737093 De -20 °C a +150 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11737093
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ B605020200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilícelos en lugar de termómetros de mercurio o alcoholes peligrosos. Los termómetros Bel Art™ Enviro-Safe™ son ecológicos y están llenos de un líquido biodegradable que se puede limpiar fácilmente con agua y jabón.
Los termómetros Enviro-Safe™ son ecológicos y están llenos de un líquido biodegradable que se puede limpiar con agua y jabón. Se pueden utilizar en lugar de termómetros de mercurio o alcoholes peligrosos. El vidrio no contiene plomo y no es tóxico y el embalaje es reciclable.
  • No tóxico
  • No peligroso
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Vidrio sin plomo
  • Precisión trazable al NIST y DKD (declaración de precisión incluida)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST, DKD
Tipo de inmersión Parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -20°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Immersion Length 76 mm