Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general H-B™ Enviro-Safe™
Código de producto. 13079132 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +150 °C
De -10 °C a +225 °C
De - 1 °C a + 61 °C
Longitud total (métrico):
200 mm
350 mm
420 mm
Tipo de inmersión:
Parcial
Total
inmersión parcial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Longitud total (métrico) Tipo de inmersión unitSize
13079132 De -10 °C a +150 °C 200 mm Total cada uno
13069132 De -10 °C a +150 °C 200 mm Parcial cada uno
13009142 De -10 °C a +225 °C 350 mm Total cada uno
13029142 De - 1 °C a + 61 °C 420 mm inmersión parcial cada uno
4 options
Código de producto. 13079132
Marca: H-B Instrument™ B605040100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos termómetros seguros y con certificación medioambiental no utilizan el peligroso mercurio.
  • Termómetros con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente
  • Incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™ sobre vidrio posterior de color blanco y sin plomo
  • Conformes a las disposiciones gubernamentales, educativas e industriales en términos de adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Los termómetros en serie son trazables a NIST; se suministran con una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas.
Compliance
Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión Total
Longitud total (imperial) 7,9 in
Longitud (métrico) 200 mm
Longitud total (métrico) 200 mm
Material Vidrio
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ±1 °C, ± 1,5 °C por encima de 110 °C
Subdivisión 1 °C