Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de columna de vidrio de bolsillo respetuosos con el medio ambiente Enviro-Safe™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4414442 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Exactitud:
± 0,5 °C
± 1 °C
Incluye:
Caja de metal con abertura
Carcasa de plástico cerrada
Carcasa de plástico con abertura
Carcasa de plástico con apertura
Carcasa metálica cerrada
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17561535
Marca: H-B Instrument™ B605700100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros portátiles respetuosos con el medio ambiente
  • El termómetro con certificación EnviroKleen™ incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable. Líquido Enviro-Safe en contraste con el vidrio posterior de color blanco y sin plomo.
  • Los termómetros de bolsillo de inmersión total son compactos, de 160 mm de largo.
  • Incluyen una carcasa como protección frente a roturas.
Las opciones de carcasa son, entre otras:
Apertura de plástico: recubierto en plástico con una apertura
Apertura de metal: recubierto en metal con una apertura
Plástico cerrado: ubicado en carcasa de plástico extraíble
Metal cerrado: ubicado en carcasa de metal extraíble
Duplex de aluminio: encajado en latón niquelado con una apertura y alojado en una carcasa de aluminio extraíble
Apertura de latón niquelado: encajado en latón niquelado con una apertura
Aplicaciones:
Ideal para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “sobre la marcha”.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Fabricados y probados por el equipo de calidad de EE. UU.; incluyen una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Ideales para estudios de campo, tratamiento de aguas residuales y cualquier aplicación “in situ”.
Tipo de inmersión inmersión total
Incluye Carcasa de plástico con abertura
Longitud total (imperial) 6,3 in
Longitud total (métrico) 160 mm
Temperatura máxima 110 °C
Temperatura mín. (métrico) −10 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +110 °C
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 1 °C