Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas de 180 x 180 mm Entris™
Código de producto. 15243903 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 6200 g
Código de producto. 15243903
Marca: Sartorius™ ENTRIS6202I1S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona resultados rápidos para grandes cargas de trabajo con aplicaciones repetitivas. Las balanzas analíticas de 180 x 180 mm Sartorius™ Entris™ cuentan con un nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús y navegación sencilla mediante las teclas del cursor.
  • Pantalla de alto contraste con retroiluminación blanca y dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en iluminación ambiental
  • Opción de 5 idiomas
  • Solo calibración externa
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para conectar la balanza a un puerto USB
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Todas las teclas tienen clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La célula de pesaje monolítica proporciona alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta sumamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de la pantalla
  • Interfaz de usuario según idioma seleccionado
  • Cambio de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje porcentual, cambio de unidades, pesaje de animales, total neto, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización RS-232C, 25 pines
Calibración Interno
Tipo de pantalla Pantalla retroiluminada y de alto contraste
Legibilidad 10 mg
Linealidad 30 mg
Modelo ENTRIS6201i-1s
Repetibilidad 10 mg
Tiempo de estabilización 1,5 s
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 303 x 91 mm