Learn More
Sartorius Balanza de precisión Entris™ II, ajuste interno
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modelo:
CEU Balanza electrónica de carga superior
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
- No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
- Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
- Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CEU |
| Tipo de conexión | RS232, USB C |
| Capacidad | 6200 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 10 mg |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | CEU Balanza electrónica de carga superior |
| Tiempo de estabilización | ≤1,0 seg. |
| Tipo | Balanza de precisión |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |