Descripción
- No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
- Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
- Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CEU |
| Tipo de conexión | RS232, USB C |
| Capacidad | 420 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 1 mg |
| Material | PBT, vidrio, acero inoxidable |
| Modelo | CEU Balanza electrónica de carga superior |
| Tiempo de estabilización | ≤1,5 seg. |
| Tipo | Balanza de precisión |
| Requisitos eléctricos | 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A |