Learn More
Sartorius Balanza de precisión Entris™ II, ajuste interno
Código de producto. 16314698 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modelo:
CEU Balanza electrónica de carga superior
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
16314698 2200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354698 220 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374708 320 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354718 420 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314738 620 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354738 620 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334748 650 g 1 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16354758 820 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16394678 1200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374688 2200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334708 3200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314718 4200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16394718 5200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16334728 6200 g 1000 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374728 6200 g 10 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16374748 8200 g 1000 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
16314758 8200 g 100 mg CEU Balanza electrónica de carga superior 1 unidad
17 options
Código de producto. 16314698
Marca: Sartorius BCE2202I1CEU
Balanza de precisión Entris™ II con ajuste interno, que ofrece isoCAL, tecnología LED táctil y 12 aplicaciones integradas a un precio asequible. Cada balanza ofrece calidad, valor y uniformidad.
  • No importa lo que esté pesando, la nueva balanza Entris™ II es siempre la opción correcta.
  • Con un valor inigualable y respaldado por casi 150 años de experiencia en ingeniería alemana, Entris™ II viene en dos líneas de productos, por lo que podrá encontrar la balanza que satisfaga sus necesidades de pesaje específicas.
  • Con más de 40 modelos a elegir, es seguro que dará con un modelo para satisfacer sus necesidades básicas de pesaje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CEU
Tipo de conexión RS232, USB C
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 10 mg
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo CEU Balanza electrónica de carga superior
Tiempo de estabilización ≤1,0 seg.
Tipo Balanza de precisión
Requisitos eléctricos 100 - 240 VCA (±10%), 50 - 60 Hz, 0,2 A