Learn More
Sartorius™ Balanza de precisión Entris™ II Essential
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16364688 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Calibración:
Interna
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize Calibración
16364688 2200 g 100 mg 1 unidad -
16344698 220 g 1 mg 1 unidad -
16374698 220 g 1 mg 1 unidad Interna
16364708 320 g 1 mg 1 unidad -
16394708 320 g 1 mg 1 unidad Interna
16344718 420 g 1 mg 1 unidad -
16374718 420 g 1 mg 1 unidad Interna
16324748 600 g 1 mg 1 unidad -
16354748 600 g 1 mg 1 unidad Interna
16344738 620 g 1 mg 1 unidad -
16374738 620 g 1 mg 1 unidad Interna
16304738 620 g 10 mg 1 unidad -
16334738 620 g 10 mg 1 unidad Interna
16344758 820 g 10 mg 1 unidad -
16374758 820 g 10 mg 1 unidad Interna
16384678 1200 g 10 mg 1 unidad -
16314688 1200 g 10 mg 1 unidad Interna
16304698 2200 g 10 mg 1 unidad -
16334698 2200 g 10 mg 1 unidad Interna
16394688 2200 g 100 mg 1 unidad Interna
16324708 3200 g 10 mg 1 unidad -
16354708 3200 g 10 mg 1 unidad Interna
16304718 4200 g 10 mg 1 unidad -
16334718 4200 g 10 mg 1 unidad Interna
16384718 5200 g 100 mg 1 unidad -
16314728 5200 g 100 mg 1 unidad Interna
16364728 6200 g 10 mg 1 unidad -
16394728 6200 g 10 mg 1 unidad Interna
16324728 6200 g 1000 mg 1 unidad -
16354728 6200 g 1000 mg 1 unidad Interna
16304758 8200 g 100 mg 1 unidad -
16334758 8200 g 100 mg 1 unidad Interna
16364748 8200 g 1000 mg 1 unidad -
16394748 8200 g 1000 mg 1 unidad Interna
34 options
Código de producto. 16364688
Marca: Sartorius™ BCE22011S
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
La línea de balanzas Entris™ II Essential ofrece resultados muy precisos gracias a su tecnología de células de pesaje monolíticas, el menor tiempo de estabilización de su clase gracias a sus sensores de pesaje de última generación y una alta resistencia química.
  • Estándares de alta calidad diseñados en Alemania
  • Excelente repetibilidad con bandeja de pesaje rectangular
  • Protección contra sobrecarga
  • Pesajes de diseño resistente hasta una cantidad preestablecida
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Elaborado con tereftalato de polibutileno resistente (PBT), acero inoxidable y vidrio
  • Evita la contaminación cruzada
  • Diseño de fácil limpieza
  • Piezas fáciles de retirar
  • Cortavientos eficaz
  • Minimiza los errores de pesaje provocados por muestras con carga electrostática utilizando piezas de vidrio con recubrimiento especial 
  • Garantiza el funcionamiento (SOP) conforme con la notificación automática si la calibración se encuentra fuera del intervalo normal
  • Combina tecnología táctil y LED intuitiva y resistente al desgaste
  • Cómodo plug-and-play
  • Salida de datos para aplicaciones de pesaje dinámico
  • Se adapta fácilmente a sus condiciones ambientales
  • 12 aplicaciones integradas
  • Impresión conforme a GLP/GMP
  • Métodos de conectividad modernos
  • Protección mediante contraseña para un funcionamiento seguro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CSA número 80000336/CE
Tipo de conexión USB C de 9 patillas
Capacidad 2200 g
Tipo de pantalla LED; Intuitiva, resistente al desgaste con tecnología táctil
Legibilidad 100 mg
Incluye Soporte de bandeja, protector contra corrientes de aire, fuente de alimentación con adaptadores de CA específicos para cada país, instrucciones de funcionamiento, amortiguador de golpes
Material PBT, vidrio, acero inoxidable
Modelo Balanzas electrónicas de carga superior
Repetibilidad 100 mg
Tiempo de estabilización 0,9 s
Tipo Sin calibración interna
Longitud (métrico) 317 mm
Anchura (métrico) 219 mm
Altura (métrico) 94 mm
Peso (métrico) 5,40 kg
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%)
Legal for Trade Class III